Merck
604410
Sigma-Aldrich
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Lauryl(benzene-13C6)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5-(CH2)11CH3
Masa cząsteczkowa:
252.39
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
Klucz InChI
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup