Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
Quality Segment
assay
98%
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description 97% |
| assay 98% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 152-155 °C (lit.) | mp 152-155 °C (lit.) | mp 246-248 °C (lit.) |
| Gene Information human ... EPHX2(2053) | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group thiourea, amine | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diphenylthiourea
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?