Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,00 zł
Nazwa produktu
Nortriptyline hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nortriptyline hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?