Merck
108936
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
112297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
gęstość
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
2-Methylbenzoxazole condenses with aromatic aldehyde having acidic protons during the synthesis of HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,299. 2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Condensation of 2-methylbenzoxazole with aromatic aldehydes bearing acidic protons. A convenient coupling in the synthesis of the HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,229.
Houpis IN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(11), 3176-3178 (1993)
Styryl dyes-synthesis and applications during the last 15 years.
Deligeorgiev T, et al.
Coloration Technology, 126(2), 55-80 (2010)