Merck
108499
Sigma-Aldrich
2-Bromododecane
technical grade, 85%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
0.29 psi ( 20 °C)
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
130 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromododecane was used as growth substrate to investigate the fatty acid composition of cellular lipids of Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 grown on various long-chain haloalkanes. It was used to compare the in vitro methods:yeast resazurin and 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay for determining the acute toxicity of halogenated alkanes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Long-chain haloalkanes are incorporated into fatty acids by Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064.
Hamilton JTG, et al.
Microbiology, 141(10), 2611-2617 (1995)
Comparison of Yeast Resazurin Versus MTT Assay in vitro Methods For Determining Acute Toxicity of Halogenated Alkanes.
Zuas O.
Jurnal Ilmu Dasar, 9(2), 135-141 (2008)