Merck
217077
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one
≥98%
Synonim(y):
Tioxolone
Wybierz wielkość
50 G
540,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
mp
158-160 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
isopropanol: soluble
propylene glycol: soluble
toluene: soluble
water: insoluble
ciąg SMILES
Oc1ccc2SC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4O3S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3,8H
Klucz InChI
SLYPOVJCSQHITR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano właściwości przeciwdrobnoustrojowe i cytostatyczne 6-hydroksy-1,3-benzoksatiol-2-onu[1]. Zbadano strukturę supramolekularną 6-hydroksy-1,3-benzoksatiol-2-onu[2].
Zastosowanie
6-hydroksy-1,3-benzoksatiol-2-on został wykorzystany w syntezie estrów heterocyklo-fosforowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Antimicrobial and cytostatic properties of 6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one (01 1)].
H Goeth et al.
Arzneimittel-Forschung, 19(8), 1298-1304 (1969-08-01)
Contact dermatitis to thioxolone.
J G Camarasa
Contact dermatitis, 7(4), 213-214 (1981-07-01)
Contact dermatitis to thioxolone.
H Näher et al.
Contact dermatitis, 17(4), 250-251 (1987-10-01)
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(14), 3938-3941 (2008-06-24)
Inhibition of 13 mammalian isoforms of the metalloenzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1), CA I-XV, with thioxolone (6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one) and two sulfonamides was investigated. Thioxolone was inefficient for generating isozyme-selective inhibitors, since except for CA I which is inhibited in the
Maureen Byres et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 6), o395-o396 (2004-06-05)
The planar molecules of 6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one, C(7)H(4)O(3)S, are linked by extensive O-H.O and C-H.O hydrogen bonding and are further stablilized by face-to-face pi-pi interactions.