Merck
T-018
Supelco
(−)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
170,00 zł
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
przydatność
suitable for immunoassay
Zastosowanie
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCC(C=C1O)=CC2=C1[C@@]3([H])[C@@](C(C)(C)O2)([H])CCC(C(O)=O)=C3
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
YOVRGSHRZRJTLZ-HZPDHXFCSA-N
Opis ogólny
An analytical reference standard suitable in cannabinoid testing, clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing by LC-MS/MS or GC/MS. Also known as THC acid, 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC is the main secondary metabolite of THC found in urine or blood of cannabis users.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cynthia Coulter et al.
Journal of analytical toxicology, 36(6), 413-417 (2012-04-26)
This paper describes the determination of tetrahydrocannabinol (THC) and its metabolite, 11-nor-Δ⁹-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THC-COOH) in oral fluid using solid-phase extraction and liquid chromatography with tandem mass spectral detection (LC-MS-MS) and its application to proficiency specimens. The method employs collection of
Vanessa de M Prata et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(2), 625-632 (2012-03-01)
A new procedure is described for the derivatization by silylation of 11-nor-Δ(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCCOOH) present in urine, followed by analysis using gas chromatography-tandem mass spectrometry. A conventional procedure for derivatization of the analyte was evaluated using two types of experimental
Yannick Lecompte et al.
Journal of analytical toxicology, 36(8), 569-574 (2012-08-31)
The guidelines for screening of urinary cannabinoids require that all specimens testing positive should be confirmed by gas chromatography-mass spectrometry at a confirmatory test cutoff value of 15 ng/mL of 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THCCOOH). To assess the impact of lowering the confirmatory
M Minoli et al.
Forensic science international, 218(1-3), 49-52 (2011-11-01)
The fine detection of 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCCOOH) in hair matrix remains one of the most important topics in hair analysis. This relevance lies in the necessity to obtain evidence of effective drug consumption and dispel any doubt of environmental contamination.
Xiang He et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7643-7647 (2012-08-21)
Oral fluid has been gaining more acceptance as the alternative matrix for forensic toxicology. Currently, Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) is used as the primary target for detecting cannabis use in oral fluid. Meanwhile, THC carboxylic acid (THCA) in oral fluid is reported