Merck
180203
Sigma-Aldrich
Borane morpholine complex
95%
Synonim(y):
Morpholineborane, NSC 93813, Trihydro(morpholine-N4)boron
Wybierz wielkość
5 G
142,00 zł
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
142,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
97-99 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
B.C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO.BH3/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H3
Klucz InChI
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Ethanolysis producing a reducing system
  • Being a reducing agent for synthesis of Rh nanoparticle / carbon nanotube catalysts
  • Stereoselective and regioselective reduction of steroidal ketones
  • Methanolic cleavage
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna L Brown et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 208-208 (2018-07-15)
High-density inorganic nanoparticles have shown promise in medical applications that utilize radiation including X-ray imaging and as radiation dose enhancers for radiotherapy. We have developed an aqueous synthetic method to produce small (~ 2 nm) iridium nanoparticles (IrNPs) by reduction of iridium(III)
Sibel Eken Korkut et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(7), 8130-8139 (2020-01-28)
A novel ternary nanocomposite, mesoporous graphitic carbon nitride/black phosphorus-AgPd (denoted mpg-CN/BP-AgPd), was successfully fabricated by assembling the as-prepared AgPd alloy nanoparticles (NPs) on mesoporous graphitic carbon nitride/black phosphorus (mpg-CN/BP) binary composites. This novel nanocomposite comprises a heterojunction support material formed
Guangming Jiang et al.
ACS nano, 9(11), 11014-11022 (2015-10-06)
We report the synthesis of core/shell face-centered tetragonal (fct)-FePd/Pd nanoparticles (NPs) via reductive annealing of core/shell Pd/Fe3O4 NPs followed by temperature-controlled Fe etching in acetic acid. Among three different kinds of core/shell FePd/Pd NPs studied (FePd core at ∼8 nm