Przejdź do
8.00470
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
105,75 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-636-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
105,75 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
1615 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15 °C
transition temp
flash point 123 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenesulfonyl chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F
flash_point_c
127 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)