Merck
107417
Sigma-Aldrich
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Amino-1,1-3-tricyanopropene, Malononitrile dimer
About This Item
Wzór liniowy:
(NC)2C=C(NH2)CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
Beilstein:
1756131
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
171-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
Klucz InChI
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile is a key intermediate in synthesis of various heterocyclic compounds. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene undergoes condensation reaction with aromatic nitroso compounds to form useful coloring agents. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene reacts with 1,3-dithiole-derived polyenals to form push–pull systems with (Z)-geometry around the newly formed carbon-carbon double bond.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved and facile synthesis of 2-amino-1, 1, 3-tricyanopropene.
Mittelbach M.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116(5), 689-691 (1985)
Synthesis, characterization and optical properties of merocyanines derived from malononitrile dimer.
Alias S, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6539-6542 (2007)