Merck
107069
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HC6F4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
143-143.5 °C (lit.)
gęstość
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F