104825
Butyltrichlorosilane
99%
Synonim(y):
Trichlorobutylsilane
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
149 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter