Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł 844,05 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
844,05 zł
Cena katalogowa993,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
45-50 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H24O2S/c13-12(14)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15/h15H,1-11H2,(H,13,14)
InChI key
SDAWVOFJSUUKMR-UHFFFAOYSA-N
General description
12-Mercaptododecanoic acid (MDA) is a carboxylic acid terminated thiol that forms self-assembled monolayers (SAMs) on a variety of surfaces. It provides a blocking effect and immobilizes the surface atoms.
Application
MDA can functionalize gold nanoparticles which can form screen printed electrodes for electrochemical detection. It can also form ligands with cadmium selenium (CdSe) quantum dots (ODs) which can be deposited on titanium oxide(TiO2) based films.
This compound is used to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with carboxylic acids can be further functionalized to introduce more complex end groups. Used in a study of the effect of molecular structure on the precision of copper-bound α,ω-mercaptoalkanoic acid "molecular ruler" stacks.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description AldrichCPR |
| assay 96% | assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 45-50 °C | mp 92-96 °C | mp - |
| form solid | form powder | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?