Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.942 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 293-294 °C (lit.) | bp 161 °C/15 mmHg (lit.) | bp 170-172 °C (lit.), 57-59 °C/8 mmHg (lit.) | bp 207 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.5450 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.), n20/D 1.436 | refractive index n20/D 1.451 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?