Przejdź do
103276
Harmane
98%
Synonim(y):
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
735,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-642-2
Beilstein/REAXYS Number:
143898
MDL number:
Assay:
98%
735,75 zł
Cena katalogowa981,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
drug control
stupéfiant (France)
mp
235-238 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50mg/ml
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI key
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
rat ... Gabra2(29706)
General description
  • Harmane is a potent tremor-producing β-carboline alkaloid and neurotoxin.
  • It is major representative of heterocyclic aromatic amines, a group of mutagenic and carcinogenic substances which are formed in meat from the precursors creatine, creatinine, amino acids and sugars during the heating at high temperatures.
  • Blood harmane concentration is elevated in essential tremor, late-life neurological disease.
Application
  • Harmane was used in trace level determination of harmane by planar chromatography coupled with (tandem) mass spectrometry.
  • It was used to study interactions of norharman and harman with DNA.
  • It may be used as matrix for analysis of cyclodextrins and for sulfated oligosaccharides in combination with DHB as co-matrix.
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline binding site agonist.
Preparation Note
Harmane dissolves in methanol at a concentration of 50mg/ml to form a clear, colourless to yellow solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4146751330
Harmane analytical standard
Supelco
41467
Harmane
description
98%
description
analytical standard
description
≥95%
assay
98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
methanol: soluble 50mg/ml
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
235-238 °C (lit.)
mp
235-238 °C
mp
232-234 °C (lit.)
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), DRD1(1812), DRD5(1816), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR5A(3361), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532), SLC9A2(6549), SLC9A5(6553)
rat ... Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Htr2a(29595), Maoa(29253), Maob(25750), Slc9a1(24782), Slc9a3(24784)
drug control
stupéfiant (France)
drug control
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harmane
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)