Przejdź do
N6252
Norharmane
≥98% (TLC), crystalline, monoamine oxidase inhibitor
Synonim(y):
β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-959-0
MDL number:
Form:
crystalline
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Norharmane, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
color
light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
InChI key
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... IKBKB(3551)
rat ... Gabra2(29706)
General description
Norharmane is an alkaloid widely present in living organisms and can also be chemically synthesized. It is a β-carboline derivative composed of indole and pyridine.
Application
Norharmane has been used:
  • as a β-carboline to study its effect on nigrostriatal dopamine (DA) neurons
  • as an internal standard in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analyses using Conidiobulus coronatus filtrates
  • as a β-carboline-3-carboxylic acid N-methylamide (CMA) analog to study its binding ability with Mcm2-7 (minichromosome maintenance)
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO).
Norharmane and its derivative exhibit anti-cancer properties. It acts as a monoamine oxidase (MAO) inhibitor and might benefit Parkinson′s disease (PD). High levels of β-carboline in plasma are found in PD.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1723SMB0046141467
Harmane analytical standard
Supelco
41467
Harmane
description
crystalline
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
light yellow
color
white to light brown
color
-
color
-
Gene Information
human ... IKBKB(3551)
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norharmane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)