This product is certainly not for human use. It is labeled "For R&D Use Only". It is not tested for toxicity or effectiveness in any biological system, in vitro or in vivo. The specification sheet shows that only chemical testing is done on it: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/ALDRICH/286044
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
526,00 zł
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
98%
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NC=CC2=C1NC3=C2C=CC(OC)=C3
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
InChI key
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983), CYP2D6(1565)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 262-264 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 232-234 °C (lit.) |
| drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada |
| Gene Information human ... CDC2(983), CYP2D6(1565) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| description Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet. | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harmine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I want to use harmine to try to reproduce my beta cells, it is safe to inject it? will cause any damage?