Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
143898
MDL number:
eCl@ss:
25140904
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI key
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline binding site agonist.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 98% | description ≥95% | description phyproof® Reference Substance |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade primary reference standard |
| mp 235-238 °C | mp 235-238 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥95% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harmane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?