Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥80.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC2=C3C(=CC(=O)C=C3)NC2=C1C.[H+]
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;/h2-3,6,13-14H,4-5H2,1H3;1H
InChI key
LRNHCUPADIPJOY-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?