Merck
102016
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
96%
Wybierz wielkość
1 G
255,00 zł
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
255,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
gęstość
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10
Klucz InChI
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-dibromotetrafluorobenzen jest bezbarwną cieczą. 1,3-dibromotetrafluorobenzen krystalizuje z 4,4′-dipirydylem, tworząc niekowalencyjne kopolimery[1].
Zastosowanie
1,3-dibromotetrafluorobenzen został użyty do przygotowania związków wyjściowych do syntezy fluorowanych pochodnych ciekłokrystalicznych[2]. Został on również wykorzystany w syntezie adduktów z wiązaniami halogenowymi poprzez poddanie ich kriokrystalizacji In situ z różnymi rozpuszczalnikami tlenowymi[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Preparation and Reaction of Fluorinated Phenyl Mono-or Bis-Cadmium and Copper Reagents.
Burton DJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(2), 251-255 (1991)
Strategies for the synthesis of fluorinated liquid crystal derivatives from perbromofluoroaromatic systems.
Kenwright AM, et al.
Tetrahedron, 66(52), 9819-9827 (2010)
C?BrO supramolecular synthon: in situ cryocrystallography of low melting halogen-bonded complexes.
CrystEngComm, 14(13), 4259-4261 (2012)
Alessandra De Santis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(16), 3974-3983 (2003-08-14)
The N.Br halogen bonding drives the self-assembly of 1,4-dibromotetrafluorobenzene (1 a) and its 1,3 or 1,2 analogues (1 b,c, respectively) with dipyridyl derivatives 2 a,b. The isomeric supramolecular architectures 3 a-f are obtained as cocrystals that are stable in the