Merck
518751
Sigma-Aldrich
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine, 4-Aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
Wybierz wielkość
1 G
211,00 zł
5 G
943,00 zł
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
211,00 zł
5 G
943,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
Klucz InChI
ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used as a reagent for:
  • The preparation of substituted 3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-ones by reacting with iodochromones via Pd catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • Mercury(II) detection by fluorometry with new fluorogenic indicators based on through-bond energy transfer from pentaquinone to rhodamine.[2]
  • Rhodium-catalyzed amination reactions.[3]
  • Palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling to synthesize potential antitubercular and antimicrobial compounds.[4]
It can also be used to prepare:
  • Hexaphenylbenzene derivatives as a potential bioprobe and multichannel keypad system.[5]
  • Pyromellitic diimide-based polymer as matrix for solution-processable n-channel field-effect transistors.[6]
  • Alternating copolymers of oligoarylenes and naphthalene bisimides as low band-gap semiconductors with electrochemical and spectroelectrochemical behavior.[7]
  • γ-secretase modulators in the treatment of amyloid β formation.[8]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aminothiazoles as γ-secretase modulators
Luebbers, T.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 6554-6558 (2012)
Vandana Bhalla et al.
Organic letters, 14(4), 1012-1015 (2012-01-28)
Zinc ensemble of hexaphenylbenzene derivative 3 exhibits sensitive response toward adenosine monophosphate (AMP) and H(2)PO(4)(-) ions. Further, the application of derivative 3 as a multichannel molecular keypad could be realized in the presence of inputs of Zn(2+) ions, H(2)PO(4)(-) ions
Synthesis and Characterization of a Pyromellitic Diimide-Based Polymer with C- and N-Main Chain Links: Matrix for Solution-Processable n-Channel Field-Effect Transistors
Kola, S.; et al.
ACS Macro Letters, 1, 136-140 (2012)
David A Vasselin et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(13), 3973-3981 (2006-06-23)
A new series of fluoro-, methoxyl-, and amino-substituted isoflavones have been synthesized as potential antitumor agents based on structural similarities to known flavones and isoflavones (quercetin and genistein respectively) and antitumor 2-phenylbenzothiazoles. Target compounds were synthesized using palladium-catalyzed coupling methodologies
Michael König et al.
Tetrahedron, 67(23), 4243-4252 (2011-07-16)
The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction has been investigated on meso-substituted trans-A(2)B-corrole using tailored Pd-catalyst systems.We present the first examples of Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions on meso-substituted trans-A(2)B-corrole derivatives with neutral, sterically hindered, inactivated and heteroaromatic boronic acids and esters, alkenylboronic acids
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?