Merck
806455
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Synonim(y):
kwas [(2,6-dimetoksyfenylo)amino](okso)octowy, kwas [(2,6-dimetoksyfenylo)karbamoilo]mrówkowy
Wybierz wielkość
1 G
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
ciąg SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2,6-dimetoksyanilino(okso)octowy jest również określany jako kwas [(2,6-dimetylofenylo)karbamoilo]mrówkowy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Zhang et al.
Organic letters, 14(12), 3056-3059 (2012-06-06)
DMPAO has been found to be a powerful ligand to enable copper-catalyzed coupling of aryl halides with aliphatic acyclic secondary amines take place under relatively mild conditions, and coupling of aryl halides with primary amines and cyclic secondary amines proceeds