Merck
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Beilstein:
2085846
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to faint brown
mp
214-215 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)