Przejdź do
284572
4-Aminobenzamide
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
289,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-612-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
181-183 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminobenzamide was used as a poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP) inhhibitor to study the death of target cells by cytotoxic effector cells using the nuclear enzyme poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M19600175404129364
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
181-183 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
crystals
form
solid
functional group
amide
functional group
ketone
functional group
-
functional group
iodo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)