Merck
05180
Sigma-Aldrich
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Beilstein:
3654425
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (AT)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
colorless to white
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)