Merck
414549
Sigma-Aldrich
D-Alanine methyl ester hydrochloride
98%
Wybierz wielkość
5 G
169,40 zł
25 G
573,00 zł
169,40 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
169,40 zł
25 G
573,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,40 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −8.0°, c = 1.6 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1
Klucz InChI
IYUKFAFDFHZKPI-AENDTGMFSA-N
Zastosowanie
Building block for the preparation of peptides.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Schneider, H. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 683-683 (1993)
Davies, J.S.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1225-1225 (1992)
B J Bogitsh et al.
The Journal of parasitology, 77(2), 187-193 (1991-04-01)
Cultured Schistosoma mansoni schistosomula of various ages were exposed to several lysosomotropic agents. Weak bases such as chloroquine, ammonium chloride, and acridine orange caused gut swelling upon protonation. The latter compound fluoresced a bright orange indicating the acidic nature of
Katarzyna Guzow et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 61(6), 1133-1140 (2005-03-03)
The photophysical properties of 3-[2-(4-diphenylaminophenyl)benzoxazol-5-yl]alanine methyl ester (1b) and its Boc derivative (1a) were studied in a series of solvents. Its UV-Vis absorption spectra are less sensitive to the solvent polarity than the corresponding fluorescence spectra which show pronounced solvatochromic
Erik Schwartz et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 4675-4677 (2009-07-31)
Femtosecond vibrational pump-probe spectroscopy on beta-helical polyisocyanopeptides reveals vibrational self-trapping in the well-defined hydrogen-bonded side groups that is absent when non-hydrogen bonded monomers are mixed in.