Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł 199,50 zł |
Informacje o tej pozycji
199,50 zł
Cena katalogowa266,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
102-105 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99.0% (AT) | description 99% |
| form powder | form crystals | form powder | form solid |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99.0% (AT) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O | optical activity [α]/D +15°, c = 2 in H2O | optical activity [α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O | optical activity [α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol |
| mp 102-105 °C (lit.) | mp 171-173 °C (lit.) | mp 220-225 °C (dec.) | mp 130-132 °C (lit.) |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?