Kluczowe dokumenty
W389755
2-Propanethiol
natural (US), ≥98%, FG
Synonim(y):
Merkaptan izopropylu
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
455 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy; sulfurous
ciąg SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)