Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł 676,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-203-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3559095
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 67-70 °C (lit.) | mp 158-162 °C (lit.) | mp 123-125 °C (lit.) | mp - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?