Kluczowe dokumenty
P1709
Peroxidase, Maleimide Activated from horseradish
lyophilized powder, >200 units/mg protein
Synonim(y):
HRP aktywowane maleimidem
Wybierz wielkość
1040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1040,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
horseradish
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
>200 units/mg protein
skład
Protein, ~50% E1%/403
zakres etykietowania
1-3 mol maleimide per mol protein
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Instructions for use included. In a study on horseradish peroxidase, the Maleimide compounds succinimidyl 4-maleimidobutyrate and succinimidyl 6-maleimidohexanoate have been shown to be the most effective in the conjugation of Fab′ to horseradish peroxidase. [3] This enzyme has also been used in a study to investigate the effectiveness in staining a mitochondrial protein, lipoamide dehydrogenase. [4]
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
Ta procedura służy do oznaczania aktywności enzymatycznej peroksydazy przy użyciu pirogallolu jako substratu.