Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
type
Type XII
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
absorbance ratio
RZ ≥3.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥250 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity ~150 U/mg | specific activity ≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol) | specific activity ≥200 U/mg |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~44 kDa | mol wt - | mol wt ~44 kDa | mol wt - |
| solubility 0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA) | solubility - | solubility 0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase from horseradish
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?