Przejdź do
P8125
Peroxidase from horseradish
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonim(y):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
200000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
2992,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-668-6
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type I
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
absorbance ratio
RZ ≥1.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Horseradish peroxidase is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana) and belongs to the ferroprotoporphyrin group of peroxidases. HRP is a single chain polypeptide containing four disulfide bridges. It is a glycoprotein containing 18% carbohydrate. The carbohydrate composition consists of galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine, and galactosamine depending upon the specific isozyme. Its molecular weight (~44 kDa) includes the polypeptide chain (33,890 Daltons), hemin plus Ca2+ (~700 Daltons), and carbohydrate (~9,400 Daltons). At least seven isozymes of HRP exist. The isoelectric point for horseradish peroxidase isozymes ranges from 3.0 - 9.0.
Application
Peroxidase from horseradish has been used:
  • in fecal starch analysis
  • to measure plasma glucose levels by Trinder method
  • to incubate feruloylated arabinoxylan fractions and also to evaluate oxidative coupling
  • in the detection of glycoproteins
Biochem/physiol Actions
When incubated with a substrate, horseradish peroxidase produces a coloured, fluorimetric, or luminescent derivative of the labeled molecule, allowing quantification.
HRP readily combines with hydrogen peroxide (H2O2) and the resultant [HRP-H2O2] complex can oxidize a wide variety of hydrogen donors. The optimal pH is 6.0-6.5 and the enzyme is most stable in the pH range of 5.0-9.0. HRP can be conjugated to antibodies by several different methods including glutaraldehyde, periodate oxidation, through disulfide bonds, and also via amino and thiol directed cross-linkers. It is smaller and more stable than the enzyme labels β-galactosidase and alkaline phosphatase.Hence, it is the most desired label. Also, its glycosylation leads to lower non-specific binding. It is also used for the determination of glucose and peroxides in solution. Sodium azide, cyanide, L-cystine, dichromate, ethylenethiourea, hydroxylamine, sulfide, vanadate, p-aminobenzoic acid, and Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ ions are known to inhibit the enzyme activity.
Analysis Note
The RZ (Reinheitszahl) is the absorbance ratio A403/A275 determined at 0.5-1.0 mg/ml in deionized water. It is a measure of hemin content, not enzymatic activity. Even preparations with high RZ may have low enzymatic activity.
Other Notes
One pyrogallol unit will form 1.0 mg purpurogallin from pyrogallol in 20 sec at pH 6.0 at 20 °C.
View more information on peroxidase at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8250P6782P2088
description
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
description
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
description
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, 950-2000 units/mg solid (using ABTS), ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
description
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
-
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase from horseradish
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello! I am hoping to purchase this horseradish peroxidase to activate catharanthine in a reaction assay. How does the specific activity (pyrogallol units) translate to other molecules? And how should I calculate the amount of HRP to add to the reaction?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for use in catharanthine activation. The end user would have to determine the appropriate amount experimentally. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/166/p8125dat-ms.pdf
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022997000677