Kluczowe dokumenty
C6079
Collagenase + protease inhibitor
2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Synonim(y):
Collagenase preparation, Protease inhibitor solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial (Clostridium histolyticum)
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność właściwa
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
masa cząsteczkowa
68-130 kDa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... LOC296948(296948)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Jakość
Inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.