Przejdź do
C9891
Collagenase from Clostridium histolyticum
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Synonim(y):
Clostridiopeptidase A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, and lung epithelial tissues. It is also useful in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and hepatocytes. The enzyme from Sigma has been used for the digestion of type I collagen from bovine trabecular and cortical bones.[1] It has also been used as a positive control in FALGPA assay on Group B Streptococci cells.[2]
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biochem/physiol Actions
Collagenase is activated by four gram atom calcium per mole enzyme. It is inhibited by ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether) - N, N, N′,N′-tetraacetic acid, beta-mercaptoethanol, glutathione, thioglycolic acid and 8-hydroxyquinoline.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum ranges from 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varies from 15 minutes to several hours for a satisfactory efficiency of cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preffered and Zn2+ is required for activity. The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione (reduced); thioglycolic acid, sodium; 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline, cysteine are known to inhibit the enzyme activity.
Preparation Note
This product is equivalent to first 40% ammonium sulfate fraction of Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Solutions are typically prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C.
Other Notes
One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C in the presence of calcium ions. One FALGPA hydrolysis unit hydrolyzes 1.0 μmole of furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala per min at 25°C. One Neutral Protease unit hydrolyzes casein to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per 5 hr at pH 7.5 at 37°C. One Clostripain Unit hydrolyzes 1.0 μmole of BAEE per min at pH 7.6 at 25°C in the presence of DTT.
Disclaimer
As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9263C1889C5138
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
113-114 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have C9891 product 100 mg. How can I prepare a 30U/mL solution? How many mL of buffer should I add to the vial. Thank you!
    1 answer
    1. The activity of this product is reported in the lot-specific certificate on analysis. The minimum activity for C9891 is >/= 125 units per milligram. Most lots test out at a much higher level of activity. It is likely that serial dilutions would be required to achieve the desired concentration.
      Please see the link below for a sample certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf
      Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      For additional questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. Hello! Can I reconstitute collagenase type I from C. histolitycum using PBS or 0.9% saline solution? Do I need to add CaCl2 to the solution to activate the enzyme? After making the solution can I refreeze it and use it again? For how long? Thank you!
    1 answer
    1. Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions. Several options are listed, however, calcium chloride is required for dissociation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      Helpful?
  3. For product c9891, collagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid 100mg How many units are per mg? I need to know U/mg so I can prepare the solution I need. Thank you!
    1 answer
    1. The exact units/mg solid will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis provided below as a reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf