Przejdź do
COLLP-RO
Roche
Collagenase P
from Clostridium histolyticum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
0.5-2.5 mg/mL
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
COLLH-ROC9407C2139
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
concentration
0.5-2.5 mg/mL
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
General description
Collagenase P is an enzyme mixture prepared from the extracellular culture filtrate of a special Clostridium histolyticum strain.Collagenase P is a research biochemical, not manufactured under the US good manufacturing practices (GMP) regulations.
Note: Collagenase P is a non-sterile preparation of the culture supernatant of Clostridium histolyticum. It is neither designed nor intended for isolation of pancreatic islets for transplantation into humans and must not be used for such purposes.
Application
Collagenase from C. histolyticum is used for the dissociation of tissues for the establishment of primary cell cultures. Because of its high collagenase activity Collagenase P is particularly suitable for the isolation of pancreatic islets from mouse and rat (function tested). The preparation is also suitable for the isolation of adipocytes from epididymal fat pads of rats.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Enzyme activity:
Collagenase activity: >1.5U/mg (according to Wünsch) (+25°C, 4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as the substrate)
Contaminating enzyme activities: trypsin, clostripain, and total proteolytic activity
Collagenase P has a very high collagenase activity (>1.5U/mg), and is function tested for the isolation of mouse pancreatic islets.
Specificity: Collagenase degrades native collagen. Clostripain, trypsin-like enzymes, and neutral proteases degrade other proteins as well.
Features and Benefits
Contents:
Lyophilizate, nonsterile
Preparation Note
Activator: Ca2+
Inhibitors:
Collagenase inhibitors: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoethanol
Collagenase is not inhibited by serum.
Clostripain inhibitors: TLCK
Trypsin inhibitors: aprotinin, trypsin inhibitor (egg white, soybean)
Working concentration: 0.5 to 2.5mg/ml
0.5 to 1.5mg/ml for the isolation of pancreatic islets from mouse and rat pancreas.
Approximately 2mg/ml for the isolation of adipocytes.
Storage conditions (working solution): -15 to -25°C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25°C. Prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitution in any balanced salt solution (e.g., HBSS)
Store dry
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T-cadherin (Cdh13) in association with pancreatic ?-cell granules contributes to second phase insulin secretion.
Tyrberg B
Islets, 3(6), 327-337 (2011)
Luigi Racioppi et al.
The Journal of biological chemistry, 287(14), 11579-11591 (2012-02-16)
Calcium/calmodulin-dependent kinase kinase 2 (CaMKK2) plays a key role in regulating food intake and energy expenditure at least in part by its actions in hypothalamic neurons. Previously, we showed that loss of CaMKK2 protected mice from high-fat diet (HFD)-induced obesity
Fumin Lin et al.
Endocrinology, 152(10), 3668-3679 (2011-08-25)
When fed a standard chow diet, CaMKK2 null mice have increased adiposity and larger adipocytes than do wild-type mice, whereas energy balance is unchanged. Here, we show that Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 (CaMKK2) is expressed in preadipocytes, where it
Powiązane treści
Kolagenazy, enzymy rozkładające natywny kolagen, który utrzymuje tkanki zwierzęce razem, są wytwarzane przez różne mikroorganizmy i wiele różnych komórek zwierzęcych.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1121385700104061838699695
1121387300104061838250742
1121386500104061838250735
1124900200104061835508419