Merck
检测底物和酶
通过我们多样的检测底物和酶产品线,探索用于ELISA、免疫组织化学、蛋白质印迹等酶法蛋白质检测系统
底物和酶在生命科学许多领域中都至关重要,可同时用作检测系统中的工具和靶标。我们的酶底物和底物检测系统可为您提供便利性、稳定性和一致性。这些产品会在我们的实验室中进行常规分析,以进行成分鉴定、检测和均一性分析,并且会在相应酶系统中进行功能表现测定。我们可提供粉末、液体、片剂和胶囊形式的底物、缓冲液和试剂,适用于酶促测定、ELISA、印迹、成像、以及许多其他应用。我们的高纯度酶已经过广泛鉴定,可提供批次间一致性。探索我们的酶产品,发现在不同的检测方法中利用我们的检测底物和酶的方法。 
产品
按相关性排序
显示262的1-20
变更视图
显示262的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
过氧化物酶
我们的过氧化物酶已成为全球公认的诊断制造和实验室规模研究应用行业标准。其中的辣根过氧化物酶(HRP)酶、过氧化物酶产物、辣根过氧化物酶底物和抑制剂已广泛用作ELISA、免疫组化技术和印迹分析的辅助检测试剂。此外,您可以将我们的HRP偶联至自己的分子上,如抗体和抗生物素蛋白分子。我们的过氧化物酶产品包括HRP酶变体和HRP生色底物,例如用于ELISA的3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)液体底物系统和SIGMA FAST OPD(邻苯二胺二盐酸盐)片剂。其他产品包括用于超灵敏检测的HRP化学发光底物,例如Lumi-LightPLUS 蛋白免疫印迹底物和BM化学发光ELISA底物(POD)。
碱性磷酸酶(ALP)
我们可靠的ALP已广泛用于免疫组化测定、Northern、Southern和蛋白免疫印迹应用,以及基于ELISA的诊断中。探索我们的ALP资源,查找适合自身测定需求的正确实验方案。我们可提供各种ALP产品和碱性磷酸酶底物。现可提供比色底物和生色底物选择,例如磷酸酶底物片剂、SIGMA FAST BCIP®/NBT片剂,以及用于ELISA即用型溶液的碱性磷酸酶黄色(pNPP)液体底物系统。组织化学底物包括萘酚AS-TR磷酸二钠盐和5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸二钠盐。此外,我们还提供超灵敏检测化学发光底物,例如自罗氏的即用型2-氯-5-(4-甲氧基螺环{1,2-二氧基-3,2′-(5′氯)三环[3.3.1.13,7]癸烷}-4-基)-1-苯基磷酸酯——CDP-Star®
萤光素酶试剂
萤光素酶是生物发光技术的原始来源,萤火虫萤光素酶是一种广泛使用的生物发光报告基因。这些高度敏感的萤光素酶产品广泛用于分子和细胞生物学,能够有效检测和定量作为遗传功能指标的ATP。其发光反应需通过D-荧光素激活而引发。萤火虫荧光素酶催化D-荧光素氧化时,ATP水解并发光。我们可提供多种形式的荧光素酶(如溶液和粉末形式),以满足您的生物发光实验需求。为了保护萤火虫种群,我们提供了高活性的 绿色重组萤火虫萤光素酶。我们还可提供荧光素酶底物变体D-荧光素,可用于荧光素酶测定。  
其他检测底物
我们广泛的其他检测底物系列可满足您的各种需求。其包括用于肌动蛋白微丝染色和标记的底物以及用于细胞中胆固醇和脂蛋白检测的底物。探索我们用于ELISA、免疫组化和蛋白免疫印迹的基于酶的检测系统,包括OPD、TMB、BCIP、pNPP、fast red、ABTS、DAB、化学发光等。我们可生产基本试剂的粉末以及方便使用的溶液和片剂。我们还可提供专门为增强检测底物性能而配制的增强剂和终止剂溶液。 