Merck
主页产品蛋白生物学抗体 —— 一抗、二抗和重组单克隆抗体Prestige Antibodies® 由Atlas Antibodies提供技术支持
Prestige Antibodies® 由Atlas Antibodies提供技术支持
兔源Anti-KIF5B Prestige抗体®。充分鉴定和验证的Prestige抗体®。
我们的多克隆和单克隆Prestige抗体® 通过行业领先的抗体鉴定和批次特异性测试,适用于免疫组织化学(IHC)、免疫荧光(IF)、蛋白免疫印迹(WB)等应用,可检测和靶向80%以上的人类蛋白质组。Prestige抗体®已经过一系列最严格验证和鉴定。Prestige抗体® 基于 人类蛋白质图谱 的开放获取数据开发,并已通过IHC、WB、ICC-IF或RNA测序验证,并与生物信息学信息和文献进行了比较。Prestige抗体® 通过组织芯片,针对40多种不同的正常人体组织、50多种细胞系和20多种癌症类型中进行了鉴定。
概要
需要我们帮助寻找自身应用最适宜的抗体?
利用我们的Antibody Explorer搜索工具,可根据克隆性、应用、物种反应性、结合物、宿主物种和形式,浏览和比较抗体。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Prestige抗体®的独特性体现在哪里?
所有Prestige抗体®都基于人类蛋白质图谱项目的大量支持数据,进行了深入的验证和鉴定。Prestige抗体®与其他蛋白的低交叉反应性,这要得益于我们的抗原区及亲和纯化方法精心选择,以及针对每种应用进行的抗体验证和鉴定。每种抗体均已经过批次间鉴定,涵盖了IHC、IF、WB和/或蛋白质阵列测定等特定应用验证。
增强验证–可以相信Prestige抗体®的另一个原因
除了标准抗体验证方法对Prestige抗体®进行验证和表征以外,我们还提供了增强验证,确保与国际抗体验证工作组(IWGAV)针对众多抗体规定的抗体验证关键参数一致。许多Prestige抗体®已经过一种或多种增强验证方法进行验证,包括遗传策略、独立抗体验证、使用RNA-seq的正交验证和功能分析验证。了解更多有关我们 增强验证的信息。
多功能鉴定
IF分析
蛋白质免疫印迹
生物信息学&文献搜索
IHC分析
蛋白质序列
仅供研究使用。不可用于诊断流程。
除非产品规格中另有说明,否则任何抗体产品均仅供内部研究使用,不得用于任何其他目的——包括但不限于任何商业、诊断或治疗用途。我们的验证过程仅基于研究用途,并未确认或担保我们的抗体适用于本文未授权的任何用途。
相关产品资源
了解更多关于我们Prestige抗体®的独特特点和优势。