ZooMAb® 抗体
我们的ZooMAb® 重组抗体平台是新一代的重组单克隆抗体,可提供单克隆抗体的优越特异性和亲和力、重组技术的再生性和包括可持续性在内的更加绿色的替代方案。每种ZooMAb® 抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。每种抗体均已经过验证可在多种应用(包括其最常用的应用)中可靠使用。有关我们ZooMAb®重组抗体技术革命性优势的更多信息,请访问我们的ZooMAb® 技术资源页面。
需要我们帮助寻找自身应用最适宜的抗体?
利用我们的Antibody Explorer搜索工具,可根据克隆性、应用、物种反应性、结合物、宿主物种和形式,浏览和比较抗体。
Products
未发现您所需的内容?
我们提供ZooMAb®抗体合同开发服务,可基于您所需的靶标和应用开发抗体解决方案。您可充分利用我们在免疫原设计和制备、抗体开发和筛选、应用专项测试以及抗体生产方面的广泛技术专长,规模化达成您的抗体开发目标。
仅供研究使用。不可用于诊断流程。
除非产品规格中另有说明,否则任何抗体产品均仅供内部研究使用,不得用于任何其他目的——包括但不限于任何商业、诊断或治疗用途。我们的验证过程仅基于研究用途,并未确认或担保我们的抗体适用于本文未授权的任何用途。
高质量兔单克隆抗体
我们的第一组ZooMAb®抗体是兔来源的,可以产生多种针对小鼠中“困难”免疫原的理想抗体,包括小分子(<600 kDa的化合物)、多肽、以及靶向翻译后修饰位点(PTM)的特异性抗体。兔抗体可在皮摩尔水平高特异性识别每个抗原的高度多样性表位,为标准测定和染色应用提供出色的结果。有关常见问题的其他信息,请访问我们的ZooMAb®抗体常见问题解答资源页面。
获奖发明
ZooMAb®重组单克隆抗体平台荣获2020年度创新产品奖——该奖项由领先的生命科学引文和市场数据提供商CiteAb颁发。我们将持续推进,不断突破,通过一个个小玻璃瓶,帮助您完成下一个重大发现。
- 了解更多使得ZooMAb®抗体在CiteAb奖项发布中脱颖而出的相关信息。
- 了解更多在本次CiteAb访谈中谈到的我们如何对ZooMAb®抗体进行持续创新的相关信息。
不含防腐剂
我们所提供的每种ZooMAb®抗体均不含抗微生物剂(如叠氮化钠)或动物来源的防腐剂(如牛血清白蛋白(BSA)),其仅在含有海藻糖的简单磷酸盐缓冲盐水(PBS)中生产。使用ZooMAb®抗体,可将潜在危险材料或局部安全性限制引起的并发症降至最低,并可用于 体内 和 体外 应用。
不含动物成分
每种ZooMAb®抗体的生产都不会对伤害或牺牲动物。专有的重组表达系统无需繁琐的细胞融合和杂交瘤构建,同时提供了比对应单克隆产品更高的特异性、亲和力和可重复性。
多种包装规格,可满足您的特殊需求
每个ZooMAb®抗体均以25 µL冻干的当量预等分分装,以最大限度地延长产品的保质期。因此,您只需购买所需的用量,然后根据研究用量重悬。
确保每种应用结果一致
ZooMAb®抗体已经过重组、纯化和预先分装。每种抗体均在我们自己的实验室中经过了测试,至少可在3种应用中发挥作用,并可保证在蛋白免疫印迹、免疫荧光和其他常见应用中发挥您所期望的效果。
请与我们保持联系并分享您的反馈
使用印在每个ZooMAb® 产品标签上的便捷QR码,查找有关ZooMAb® 抗体产品组合中所有最新添加的信息,并与您分享使用这些产品的经验。我们的ZooMAb® 抗体是根据您的需求进行设计和测试的,并得到我们抗体效果保证的支持。如果我们的抗体不能在我们的文档中(包括我们网站、产品目录或数据表格)描述的应用中发挥作用,我们将根据我们的抗体效果保证来保证我们的产品质量,并进行退款或免费更换抗体产品。