3D细胞培养支架
体内生长的哺乳动物细胞处于复杂的三维(3D)环境中。围绕在细胞周围的细胞外基质(ECM)的形状和化学组成能够决定许多生理反应。传统的细胞培养技术和实验方案在通常由玻璃或聚苯乙烯制成的二维(2D)表面上进行。尽管2D方法易于获取且方便,但研究2D条件下培养的细胞可能会产生若干已经证实的微影。因此,我们开发出了在体外3D环境下培养细胞的先进的细胞培养方法和方案。
这种有助于细胞在三维环境生长的工具通常分为无支架和支架型。现有成熟3D细胞培养方法之一是在结构性支架上生长细胞,而该支架通常由模拟生理性细胞外基质(ECM)布置的生物聚合物组成。这些支架通常会设计成方便整合到常规细胞培养工作流程的小室。其他情形下,3D支架可成为复杂组织工程项目的起点,例如开发人造器官、建立大量生产细胞产品的生物反应器或开发实验室生长或培养的肉。下文重点强调了我们针对不同应用提供的3D细胞支架类型。
纳米纤维支架
纳米纤维细胞培养皿、多孔板和平板小室有助于弥合2D和3D细胞培养之间的差距。纳米纤维光学透明,可对细胞迁移进行成像并实时定量活细胞。纳米纤维可重现体内的3D架构,也可通过涂覆细胞外基质蛋白开展相关应用,如癌症研究。在纳米纤维支架上,可轻松回收细胞进行下游分析。
现已证明,细胞在纳米纤维支架上生长时,可快速扩增并有效分化,且不存在含动物成分载体基质的潜在影响,因此非常适合IHC和干细胞应用。标准尺寸板兼容自动化设备,适于药物发现和ADME/Tox研究之中的高通量化合物筛选。针对平板或平皿,统一或随机定向纤维支架可选。
胶原蛋白支架
SpongeCol®支架是具有柱状多孔结构的胶原蛋白海绵。这种独特的柱状结构形成了便于细胞和细胞外营养物沿不同方向流动的多孔网络,为细胞附着提供了更大的表面积,促进了细胞生长和迁移。胶原蛋白海绵支架由可支持细胞附着和增殖的纯化I型胶原蛋白组成。SphereCol®微珠上涂覆了源自人成纤维细胞培养物的纯化I型人胶原蛋白,有助增强天然细胞的生长和功能。
聚苯乙烯和聚己内酯支架
3D Biotek制造了一系列多孔聚苯乙烯3D insert支架。聚苯乙烯的好处包括可促进细胞生长,在显微镜下光学透明。聚己内酯(PCL)支架为3D组织培养提供了一种替代材料。PCL是一种可生物降解聚合物,现已用于制造外科植入物。这种材料可生物降解,也可用于构建组织工程应用的支架。PCL 3D Insert支架可生物降解且具有各种精确控制的多孔结构,可满足您的干细胞/组织工程研究需求。
CellCrown™培养小室
CellCrown™小室是可将样品固定在 6、12、24、48或96孔板上的一次性小室。 除组织外,CellCrown™小室还可将纤维、箔、膜和织物固定在孔中的稳定位置。将液吸头插入到孔壁和小室之间移,即可确保培养基交换过程中样品仍保留在孔中原位。