Merck
生物医学聚合物
使用移液管灌注由彩色生物医学聚合物制成的小药瓶
聚合物是一类重要的生物材料,可与生物系统之间存在特异性相互作用,以达到治疗或诊断目的。通过调节聚合物的分子组成和结构,可以增强所需的性质,例如生物降解性、生物相容性和机械强度。 
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
可生物降解的聚合物
可生物降解的聚合物是一类特殊的生物聚合物,可以通过水解或 酶促 降解作用,生成天然副产物,例如气体、水、生物质和无机盐。可生物降解的聚合物通常用于控制/缓释药物输送,组织工程和临时修复植入物。我们可以为您提供具有一定分子量和降解速率的、适合预定用途的可生物降解聚合物。 
天然聚合物
天然聚合物是来自天然来源的、具有或不具有化学修饰的聚合物。天然聚合物及其衍生物具有可生物降解和生物相容性。它们的降解速率通常与化学修饰的程度成反比。我们的整套天然聚合物产品组合涵盖用于多种生物医学应用的多种明胶、胶原蛋白、纤维素、淀粉、木质素、几丁质和壳聚糖,以及多糖。
嵌段共聚物
嵌段共聚物经历微相分离,在平衡时形成有序态。形态包括胶束、球体、圆柱体、薄片或表面图案。具有较宽链长分布的嵌段共聚物可被用作表面活性剂/洗涤剂,还可用在溶胶-凝胶化学和药物输送应用中。
树枝状分子
我们可以为您提供各种各样的树突状分子。树枝状大分子、树枝状分子和线性树枝状分子是一类合成大分子,包含许多分支,因此具有许多外围基团。它们采用纳米级尺寸,是药物递送、基因转染应用的理想选择。 