Merck
原代细胞培养技术
原代细胞培养荧光显微镜图像,细胞经过染色以凸显不同的成分:蓝色细胞核、绿色肌动蛋白丝、红色线粒体。
原代细胞概述
原代细胞是直接从存活人或动物组织收获的哺乳动物细胞。它们与干细胞的不同之处在于,非原代细胞(干细胞除外)通常是终末分化的,因此可视为其分离组织的近似代表——肿瘤细胞的生物学特性,更使得肿瘤细胞系成为比正常系统或非肿瘤病理细胞更不可预知的模型。常见的原代细胞表型包括上皮、内皮、角质形成细胞、黑素细胞、成纤维细胞、成骨细胞、心肌细胞和肝细胞。   
推荐类别
五个装有红色液体的实验室瓶子排成一行,右侧是装有相同红色液体的半满量筒,背景为白色。
经典培养基和缓冲液
根据不同的细胞需求,从一系列优化的细胞培养基配方中选择,包括 DMEM、RPMI-1640 和无血清培养基选项。
购买产品
实验室场景下,一名科学家身穿白大褂显现在背景中。前景是各种实验室设备和盛有粉色液体的容器,分布在不锈钢台面上。实验室光线充足,背景可见现代家具和设备。
FBS胎牛血清
富含促生长因子的胎牛血清(FBS或FCS)是……
购买产品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水和纯水系统 - 配有产水和水箱单元以及纯水和超纯水取水器的1型和2型实验室纯水系统。
Milli-Q® 台式实验室纯水系统
Milli-Q®纯水系统带来了创新纯水技术,旨在……
购买产品
荧光染色培养哺乳动物细胞
哺乳动物细胞系
我们提供大量经认证、无污染的细胞系,其中许多细胞系是与ECACC合作开发的成果。细胞系是蛋白质、抗体、病毒和疫苗生产的关键工具。
购买产品
原代细胞与永生细胞系有何不同
与肿瘤细胞或其他方法永生化细胞系一样,人或动物来源的原代细胞也提供了一种生物系统建模方法。原代细胞自身的活力通常会使其倍增速率更慢,因此对组织特异性性状丧失更不敏感,可藉此鉴定长期培养并在体外反复传代的细胞。原代细胞可记录供体特征,包括年龄、性别和疾病状态(如适用),因此经证明可用于开发个性化医学方法实用模型。
采购和培养原代细胞
医院相关研究机构可获取原代组织和细胞。原代细胞供应商可提供单个供体的多批次细胞,或多个供体的细胞库。信誉良好的供应商或患者采样协议应包括证明从人类供体分离细胞、验证细胞类型符合伦理的监管文件。原代细胞与哺乳动物细胞系的不同之处在于,它们通常要求更为苛刻,需要提供额外的营养成分——特别是在低血清含量或无血清的培养基中培养时。这些额外的明确营养成分包括细胞因子和生长因子。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,查看数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档