Merck
主页产品实验室器材细胞培养和低温储存Millicell® 细胞培养小室和平板
Millicell® 细胞培养小室和平板
Millicell® 细胞培养小室专用于最大限度地提高细胞培养应用中的生物相关性和用户便利性。细胞在体内是生活在三维环境中的,并可从各个方向获取营养。而传统的塑料培养板迫使细胞于光滑的二维表面上生长,导致了细胞核扁平、功能欠佳。Millicell® 可穿透性小室和平板具有方便进入细胞层基底外侧和顶端表面的独特设计。这种设计能促进细胞的自然多维度生长,并提供更具相关性的 体外模型,从而为毒性筛选、一次和二次筛选、细胞信号传导、细胞增殖、转运测定和ADME/Tox药物安全性研究等应用带来更具生物相关性的结果。
概要
按相关性排序
显示58的1-20
变更视图
显示58的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 58 结果的1-20
在实验室环境中,一位身穿白大褂、戴着紫色手套的研究人员正用移液管,将一种粉红色物质转移到透明多孔细胞培养小室的某一个孔中。托盘中可能装满了用于单层细胞研究的 Millicell® 悬挂式小室。背景是其他实验室设备和用品的模糊图像,展现了整洁而专业的实验室环境。
使用Millicell® 悬挂式小室进行细胞培养
用于细胞培养的Millicell® 悬挂式小室
Millicell® 悬挂式小室 可帮助研究细胞单层的顶端和基底表面,且不会因小室板脚的存在而对基底外侧细胞培养物产生干扰,是一种绝佳的共培养工具。
  • 用于 2.5D 细胞培养和趋化分析
  • 有利于到达基底外侧并降低污染风险的独特设计
  • 光学透明的 PET 膜可增强细胞可视化并监测单层细胞
  • 高孔隙密度的半透明 PET 膜可提高营养物质的基底侧扩散速度
  • 三种孔数(6 孔、12 孔和 24 孔)和五种膜孔径(0.4 微米至 8.0 微米)可供选择 
  • 兼容荧光成像荧光团
用于细胞培养的Millicell® 站立式小室
Millicell® 站立式小室是可自由站立的小室,通过小室板脚支撑而竖立在细胞培养板孔和其他容器的底部。这些站立式小室可促进悬浮和贴壁细胞系的自然生长,并针对特定需求提供三种量身定制的改良膜。
  • Biopore™ PTFE(聚四氟乙烯)膜 是为活细胞观察和免疫荧光应用而开发的低蛋白吸附膜。相对于其他膜材料,这类透明膜具有较低的背景荧光,涂覆了细胞外基质后适用于附着依赖性细胞。
  • MF-Millipore™ MCE (混合纤维素酯)膜不含Triton®,可用于细胞表面受体、体外毒理学、微生物附着和极化吸收测定。
  • Isopore PCF(聚碳酸酯)膜 具有亲水性并经组织培养处理,可在不使用细胞外涂层基质(ECM)的情况下支持贴壁表型细胞生长。其高密度孔可在药物转运和吸收测定中最大限度提高扩散速率。
Millicell® 器官型站立式小室专用于出色的三维外植体结构研究。
  • 可实现出色的高细胞活力三维外植体结构研究
  • 小室尺寸更短,适用于标准培养皿
  • 光学透明Biopore™(PTFE)膜支持高活力、优异的跨膜氧转运,并针对长期外植体维持进行了优化
Millicell® 培养板组件
Millicell®-24和Millicell®-96培养板组件可在一个膜底板中实现细胞生长、补料和分析,这些培养板经过优化,可维持高完整性细胞单层的生长。这些平板适用于手动或自动细胞接种、滋养和洗涤系统。其精巧的设计可改善接种及滋养系统、自动化液体处理系统以及跨上皮电阻(TEER)测量仪器功能。
  • 包含多孔膜底板、单孔或多孔接收器托盘和盖子的完整系统
  • 顶端可辅助保护单层细胞,方便更轻松地移液并触及基底外侧
  • 提供各种孔径的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜选择。
  • 泪珠状接收器孔可消除气泡
  • 有助改善胶带密封性的凸起孔缘,以及便于孔识别的大字体标签
Millicell<sup>®</sup> ULA 培养板是进行3D细胞培养的可靠工具,促进细胞在无支架条件下通过自组装形成微球体。这种 96 孔板为U型底且透明,由高光学清晰度材料制成,因此可用明场和荧光成像。这些孔以 8x12 的网格形式排列,每个孔底部均为圆形,适合在三维细胞培养中形成球状体。培养板侧面可见字母数字标签,便于识别各个孔。培养板背景为白色低调背景。
Millicell® 超低吸附 (ULA) 平板和 Millicell® 微孔板
Millicell® ULA 培养板是进行3D细胞培养的可靠工具,促进细胞在无支架条件下通过自组装形成微球体。96孔U型底板光学清晰度高,可用于分析、明视场和荧光成像。Millicell® ULA 培养板表面无细胞毒性、性质稳定、不粘连,可支持高通量细胞微球的组装。
  • 促进每孔中形成均匀的单一球体/EB
  • 在同一平板上形成微球体并进行分析
  • 表面预涂有不粘附细胞的材质,便于自然形成球体
  • 平板与液体机器人系统兼容
Millicell® 96 孔微孔板,显示板中孔内的微孔
Millicell® 微孔培养板是即用型3D细胞培养工具,可用于高通量、可重复的类器官培养。基于一排排超密集 U 型底部微孔(μW),可在每个微孔中进行类器官培养,使其在没有固态细胞外基质的预制水凝胶中生长。Millicell® 微孔板有多种配置和微孔直径可选,满足您各种类器官实验需求。
  • 平板的微孔中含有聚乙二醇 (PEG) 水凝胶
  • 在一个焦平面上形成均匀的类器官组织,实现高通量成像
  • 一个单孔最多可容纳数百个微孔,扩大了类器官的培养规模,适合高通量应用
  • SBS 标准平板格式,便于轻松实施标准化类器官培养、筛选应用和自动化工作流程。
如何选择细胞培养小室
推荐基于细胞和应用类型来选择不同膜材料和孔径大小的Millicell® 细胞培养小室和平板。
  • CM = Biopore™ 亲水性聚四氟乙烯膜
  • HA = MF-Millipore™ 混合纤维素酯膜
  • PCF = Isopore™ 聚碳酸酯膜
  • PET = PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
应用站立式小室
(孔径,µm)
悬挂式小室
(孔径,µm)
24孔板
(孔径,µm)
96孔板
(孔径,µm)
血管生成PCF (3, 8)PET (3, 5, 8)PCF (3, 5, 8)MultiScreen® MIC培养板 (3, 5, 8)
细胞增殖PCF (0.4)PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
细胞表面受体PCF (0.4)
HA (0.45)
CM (0.4)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
趋药性PCF (3, 8)PET (3, 5, 8)PCF (3, 5, 8)MultiScreen® MIC培养板 (3, 5, 8)
共培养PCF (0.4)
CM (1)
PET (0.4, 1)PET (1)
PCF (0.4)
PCF (0.4)
PET (1)
迁移/侵袭PCF (8,12)PET (5, 8)PCF (5, 8)MultiScreen® MIC培养板 (5, 8)
上皮细胞生长PCF (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
饲养层细胞PCF (0.4, 3, 8)PET(所有类型)PCF(所有类型)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
荧光检测/免疫组化PCF(所有类型)
CM (0.4)
PET(所有类型)PCF(所有类型)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
体外受精CM (0.4)PET (1)PET (1)PET (1)
体外毒理学PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
微生物附着PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
器官型器官型培养 (0.4)
相差显微术CM (0.4)PET (0.4, 1, 3, 8)PET (1)PET (1)
极化蛋白分泌PCF (0.4)
CM (1)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
极化吸收PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
运输/渗透性PCF (0.4)PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
肿瘤细胞转移和侵袭PCF (8,12)PET (5, 8)PCF (5, 8)MultiScreen® MIC培养板 (5, 8)
表1.Millicell® 小室和培养板的膜类型、孔径和应用。
Millicell® EZ玻片
Millicell® EZ玻片可用于在一套装置中培养、固定、染色和观察您的细胞。在固定或染色之前,无需将盖玻片从培养皿转移到载玻片上,也无需从玻片上取下培养基腔室。可轻松移除腔室结构而不必担心破坏玻片或细胞层。利用Millicell EZ玻片简单、快速地获取数据。
  • 易于移除孔的可拆卸凸耳
  • 无需工具即可从玻片上取下孔
  • 无需粘合剂将孔与玻片粘合
  • 无泄漏的孔
  • 聚丙烯孔可促进附着状态下的固定和染色,从而在孔中使用不同探针
  • 玻片支架可保护玻片免受损坏
Millicell® HY培养瓶
Millicell® Hy培养瓶 是一种创新的多层细胞培养瓶,能够支持细胞均匀、一致地生长,实现高细胞回收率。Millicell®HY培养瓶由多个相同的层制成,可最大限度提供细胞培养表面积,在获得高产量的同时节省培养箱空间。
  • 节省细胞传代时间
  • 节省培养基、细胞和试剂相关成本
  • 可实现一致的高细胞产量
  • 所有层维持均一的健康状态
  • 易于从单层细胞培养瓶升级转型
  • 适于通过显微镜监测细胞健康和汇合度
  • 可堆叠设计,节省培养箱空间。
相关资源
1/2