哺乳动物细胞培养
哺乳动物细胞培养是一种面向研究、临床和制药应用的重要工具,可将从动物组织分离得到的细胞培养扩增,用于细胞生物学和疾病研究以及抗体、蛋白质和疫苗生产。这些永生化的哺乳动物细胞系可在体外长期生长,常用作复杂生物学的简化模型。
推荐类别
哺乳动物细胞的体外生长
细胞生长需要复杂的营养混合物,包括糖类、氨基酸、白蛋白、维生素、矿物质和生长因子等。细胞培养基是哺乳动物细胞体外培养所需营养物质的主要来源。而培养箱则为细胞培养提供无菌环境,保持37 °C的理想温度以及5%的 CO2浓度,使箱内pH水平接近哺乳动物血液。
除了某些类型的血细胞悬浮培养外,多数哺乳动物组织的细胞需要贴壁培养才能正常地分裂和生长。经处理过的聚苯乙烯或玻璃材质培养瓶、培养板和过滤器可为细胞贴壁培养提供生长表面。而多聚D赖氨酸等合成聚合物及胶原蛋白等细胞外基质,则可为细胞粘附提供骨架以促进贴壁。
哺乳动物细胞培养技巧
无菌技术可保护细胞体外生长免受污染。为确保细胞健康并增殖,哺乳动物细胞培养需要进行传代培养,在细胞达到一定汇合度后稀释并更换耗尽的培养基。细胞贴壁培养时,将细胞转移到新培养瓶或培养板重贴壁之前,必须通过胰蛋白酶化等酶解法或刮铲等机械法先将细胞解离。然后采用血细胞计数板和自动细胞计数仪进行细胞计数来测定细胞活力并确定传代接种密度和适合下游过程的细胞密度。培养细胞可用液氮冻存生成种子库,需要时解冻即可制备。
相关文章
- 细胞外基质蛋白质,如层粘连蛋白、胶原蛋白和纤连蛋白,可用作细胞培养中的细胞附着基底。
- 本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
- 本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
- 适用于高产量细胞扩大培养应用的解决方案,包括多层培养瓶(HyperFlasks/CellStacks)、滚瓶、磁力搅拌瓶和摇瓶。免费下载ECACC手册。
- 抗生素杀灭曲线是一项剂量响应实验,通过逐渐增大施加在哺乳动物细胞中的备选抗生素剂量进行测定。
- 查看完整内容 (154)
相关实验方案
- 观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
- 该用于细胞培养应用的明胶包被实验方案提供了明胶类型、表面覆盖浓度和优化建议等相关信息。
- 用于细胞培养的层粘连蛋白包被表面需要特定的条件才能获得理想的结果。包含了用于包被盖玻片以进行神经球状体和常规细胞培养的实验方案。
- 使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。
- 用于恰当无菌技术的细胞培养方案,以保持无菌环境并防止细胞培养物污染。免费下载ECACC手册。
- 查看完整内容 (39)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.