3D生物打印
3D生物打印是一种能够生成复杂度类似组织且可精确控制的3D组织构建物的新型技术。它实质上是采用3D打印技术逐层构建材料并生成3D组织构建物的增材制造过程。
3D生物打印中使用的材料生物墨水包含活细胞和生物材料 生物材料 ,生物材料模拟胞外基质 (ECM) 环境,在打印后为细胞粘着、增殖和分化提供支持。这一新兴技术有望满足医学研究领域众多未满足的关键需求,并可应用于化妆品测试、药物发现、体外模型和功能器官替换。
针对3D生物打印和组织工程应用,我们专门提供种类齐全生物相容性定制聚合物、水溶性光引发剂和添加剂产品组合。在这些专用材料中,大部分包含特定的结构单元,这些结构单元在紫外或可见光照射、pH值变化、加热法(如样品加热),甚至在接触 培养基时就可以轻松快速地交联。
Products
产品特性
- 我们的一系列带有反应性末端基团的功能化合成聚合物可方便研究人员制备功能水凝胶,即使是化学知识有限的人也不例外。
- 我们的天然聚合物,如透明质酸、壳聚糖、明胶、海藻酸盐及其衍生物,含有可交联官能团,具有天然胞外基质的机械和生物化学性质,并具有细胞粘着、增殖和分化所需的表面化学特性。
- 我们的可热加工生物降解聚合物(如聚己内酯、聚乳酸和PLGA)可用于制备刚性结构。这些材料具有高强度和高刚度,可为模拟骨头的组织构建物提供结构支撑。
- 我们不断扩充用于挤出成型3D生物打印的即用型生物墨水产品。我们的生物墨水基于各种生物材料,包括天然聚合物、去细胞胞外基质、合成聚合物和合成肽。
TissueFab® 生物墨水
我们的TissueFab®生物墨水提供一整套即用型生物墨水配方,其操作步骤经过优化实现高打印保真度、细胞活力和批次间重复性。
相关资源
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
生物墨水可3D生物打印形成功能组织结构,从而应用于药物筛选、疾病建模和体外移植。针对特定组织工程应用选择生物墨水和打印方法。
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
本手册面向组织工程和新药研发体外模型方面不同资历的研究人员,包括专业和非专业人员。