Merck
3D生物打印
通过3D生物打印构建的组织工程人耳和鼻子图示
3D生物打印是一种利用生物材料、活细胞和活性生物分子进行增材制造的过程,制造模拟自然组织特征的结构。生物打印与3D打印的不同之处主要在于,将活细胞添加至无毒的水凝胶中,模拟细胞外基质环境,支持打印后细胞粘附,增殖和分化。 
生物打印过程从3D成像开始,获得组织的精确尺寸。与常规3D打印类似,生物3D打印也使用逐层指令创建数字模型,便于制作物理的3D物体。为了优化细胞存活力,确保打印分辨率足以使细胞均匀分布,需要无菌打印条件。根据不同的应用,将支持细胞生长的生物材料(如藻酸盐,胶原蛋白,明胶或透明质酸),与活细胞结合形成生物墨水。运用高度受控的逐层方法,通过挤出、喷墨或激光3D打印技术沉积生物墨水。这些3D组织结构通过紫外线、化学刺激或加热方式固化,获得稳定的生长环境。 
由于高度的可控性,3D生物打印已成为药物测试和临床试验、功能器官替代、再生医学以及其他化妆品和个人护理领域生物打印应用的关键研究技术。研究人员正在积极研发医学领域3D打印的新材料和新打印方法,以便能调整打印所得结构物的性能,更好地模拟皮肤、骨骼和软骨、神经、心脏、肌肉和牙齿组织的机械特性。
推荐类别
聚乙二醇化学结构”
聚乙二醇(PEG和PEO)
了解我们针对您的所有聚乙二醇化需求和应用,提供的各种分子量聚乙二醇 (PEG) 和 PEG 衍生物选择。
购买产品
采用3D打印机以生物墨水逐层构建人类心脏的过程图示
3D生物打印
用于3D生物打印和组织工程的生物相容性材料和生物墨水,保证较高的保真度和细胞活性。
购买产品
使用移液管灌注由彩色生物医学聚合物制成的小药瓶
生物医学聚合物
我们可以为您提供种类繁多的天然和合成生物医学聚合物,具有适合各种生物医学应用的先进性能。
购买产品
蓝色超疏水性聚合物上的水滴
疏水性聚合物
探索我们多样的疏水聚合物产品组合,以支持您的粘合、涂层、纤维、薄膜、工程塑料和生物医学应用。
购买产品
生物打印过程从3D成像开始,获得组织的精确尺寸。与常规3D打印类似,生物3D打印也使用逐层指令创建数字模型,便于制作物理的3D物体。为了优化细胞存活力,确保打印分辨率足以使细胞均匀分布,需要无菌打印条件。根据不同的应用,将支持细胞生长的生物材料(如藻酸盐,胶原蛋白,明胶或透明质酸),与活细胞结合形成生物墨水。运用高度受控的逐层方法,通过挤出、喷墨或激光3D打印技术沉积生物墨水。这些3D组织结构通过紫外线、化学刺激或加热方式固化,获得稳定的生长环境。
由于高度的可控性,3D生物打印已成为药物测试和临床试验、功能器官替代、再生医学以及其他化妆品和个人护理领域生物打印应用的关键研究技术。研究人员正在积极研发医学领域3D打印的新材料和新打印方法,以便能调整打印所得结构物的性能,更好地模拟皮肤、骨骼和软骨、神经、心脏、肌肉和牙齿组织的机械特性。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档