哺乳动物细胞系
我们与英国公共卫生部的欧洲细胞株/微生物典藏中心(ECACC)合作,为世界各地的实验室提供经质量控制的细胞系和核酸。查看我们经认证、经验证、不含支原体的细胞系产品线。此类产品适用于生物医学研究、蛋白质生产、杂交瘤融合和病毒繁殖等,其中包括数百种癌细胞系以及来自欧洲诱导性多能干细胞库(EBiSC)的iPS细胞。细胞系产品页面还包括来自相应细胞的DNA、RNA和cDNA的订购信息,使研究人员可以筛选基因或基因表达模式,并为其研究选择最合适的细胞系。
概要
常用分类
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
按癌症类型搜索细胞系
为确保可靠的繁殖和可再现的结果,我们建议使用来源可靠的、经认证的细胞系。 Sigma-Aldrich®品牌保证卓越的质量控制,因此,我们提供的细胞系不含病原体并且经过认证。浏览我们涵盖600多种癌细胞系的产品集
其他哺乳动物细胞系类
我们广泛的细胞系类产品不仅涵盖组织特异性的人类和癌细胞系。
- 与CITES合作开发的非人类灵长类细胞:与《濒危物种国际贸易公约》收集的细胞系
- HLA类产品:欧洲细胞培养物典藏中心(ECACC)维护的人类白细胞抗原(HLA)分型类产品
- 杂交瘤类产品:针对免疫球蛋白生产优化,用于单克隆抗体生产等应用的细胞系
- EBiSC iPS细胞系:欧洲细胞库中的诱导多能干细胞库
- USCF肺上皮细胞系:这些细胞广泛用于模拟气道上皮的屏障功能,并用于研究呼吸离子运输及CFTR的功能。这些独特的细胞系还用于研究SARS-CoV-2感染过程的病毒附着和复制。
哺乳动物细胞系应用
细胞系不仅用于模拟生物系统和疾病,还用于生产蛋白质、病毒等实际生物技术制剂。探索这类应用使用的细胞:
相关产品资源
- Protocol: Thawing of Frozen Cell Lines
正确复苏冷冻细胞系的细胞培养实验方案。
- Protocol: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO.
- Handbook: Fundamental Techniques in Cell Culture Laboratory Handbook – 4th Edition
The 4th Edition Laboratory handbook created from the partnership of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC) and Merck.