Merck
Z682004
CellCrown 插件
96 well plate inserts, 8-well strips, sterile
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
物料
colorless wells
polycarbonate (medical grade)
无菌性
sterile
特点
lid
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Scaffdex C00005S
尺寸
96 wells
工作体积
170-200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CellCrown 96 是一种独特、新型的细胞培养嵌入物,适用于标准 96 孔板。这是市场上的第一个嵌入物,可轻松将较厚的样品(最多 2 mm)附着到嵌入物中。也可以在固定杯和插入部分之间附着刚性样品。
固定杯可以单独使用,它可以防止样品附着到孔的底部。插入部件可以以两种方式放置在更深和更高的位置。当杯子边缘的两个孔和内部的尖端匹配时,该嵌入物适用于薄样品。当它们不在同一位置时,该组合适用于厚度为 2 mm 的样品。请注意,杯子和插入部分在此位置的匹配略松,插入时必须小心。
安装好样品杯后,将其从支架上切下,即可将其嵌入孔板中。也可以使用比 8 个嵌入物更短的部分。嵌入物之间的圆形部分可以用于清晰的标记,便于识别样品。在细胞培养期间,重点注意孔中要保持足够的细胞培养基。对于 CellCrown 96,每个孔中推荐的培养基量为 170-200 μl,具体取决于样品的大小。
CellCrown 96 嵌入物的颜色是透明的,深色版本可用于拍摄更清晰的图像。
CellCrown 是一种一次性插件,可将样品固定在 6、12、24、48 和 96 孔板上。可以使用 CellCrown 将纤维、箔、膜、织物、组织和块状样品固定在孔中一个牢固的、可调节的位置。在更换培养基的过程中,可通过在孔壁和 CellCrown 插件之间进行移液,从而将样品留在孔中。使用 CellCrown 时,培养板的盖子是可以关闭的。该插件可以从孔板中取出,并在细胞培养后将其卸载,而不会损坏样品。CellCrown 由医用聚碳酸酯制成,产品线包括即用型无菌产品以及需要用户灭菌的非无菌产品。可以通过伽马射线或电子束辐射、高压灭菌、环氧乙烷气体和等离子灭菌进行灭菌。
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
法律信息
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)