Merck
93350
Sigma-Aldrich
Trizma ®
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
产品名称
Trizma ® 碱, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
描述
aminopeptidase substrate
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.7% (T)
表单
crystalline
灼烧残渣
≤0.01% (as SO4)
pH值(酸碱度)
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
有效pH范围
7-9
pKa (25 °C)
8.1
沸点
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
溶解性
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tris 是生物化学和分子生物学中已确立的基础标准品和缓冲液。可单独作为缓冲液使用,也可作为混合缓冲液配方的组分,如 Tris-EDTA (TE) 缓冲液、Tris-acetate-EDTA (TAE) 缓冲液、Tris-borate-EDTA (TBE) 缓冲液等。它纯净,基本稳定,相对不吸湿,具有很高的当量。
应用
已使用的 Tris 碱:
  • 在 TAE 琼脂糖凝胶的 TAE 缓冲液的制备中用于运行凝胶电泳运行 PCR 产物
  • 作为 SDS-PAGE 样品缓冲液的组分
  • 在制备 IEC(离子交换色谱法)缓冲液时
其他说明
便于将 Trizma 产品规格与 Trizma 规格表进行比较
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vivo Analysis of Cyclic di-GMP Cyclase and Phosphodiesterase Activity in Escherichia coli Using a Vc2 Riboswitch-based Assay.
Liu Y, et al.
Journal of Bacteriology (2017)
Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard.
Tomaszewska-Gras J, et al.
Meat Science, 62(1), 61-66 (2002)
a-Synuclein Aggregation Monitored by Thioflavin T Fluorescence Assay.
Wordehoff M and Hoyer W
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies.
Gomori G
Methods in Enzymology, 1, 138-146 (1955)
Sambrook J and Russell DW
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2001)