文件
5.43839
Supelco
磷酸氢二钾
anhydrous for HPLC LiChropur
别名:
磷酸钾二元 二元, 磷酸氢二钾,磷酸二钾,磷酸氢钾, 磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2HPO4
CAS号:
分子量:
174.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
231-834-5
NACRES:
NA.21
等級
anhydrous
品質等級
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
pH值
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
1600 g/L
密度
2.44 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700‑1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1