Tris
Tris也称THAM(三(羟甲基)氨基甲烷),是一种白色结晶粉末。Tris缓冲液在25°C下的pKa值为8.1 左右,这使其成为 7-9的pH 范围内大多数生物学过程的良好选择。与其它专用缓冲液如 HEPES相比,tris粉末是一种经济的、更稳定的选择。
Tris 缓冲溶液的制备方法是将Tris 碱溶解在水中,并用酸,通常是盐酸或硫酸调节pH 值。由此产生的溶液可作为可靠的pH 调节剂和稳定剂用于各种实验环境,包括蛋白质生物化学、分子生物学、酶学和电泳、酶联免疫吸附测定 (ELISA)等技术,以及色谱过程。 此外,在细胞培养中,Tris 缓冲液有助于维持最佳pH环境,这种环境对于细胞培养基中的细胞生长、增殖和生理条件维持必不可少。
Tris 缓冲液有各种形式,包括预制溶液或粉末,因此便于实验室使用。
Products
Tris HCl(三羟甲基氨基甲烷盐酸盐)
Tris HCl或称tris 盐酸盐(也称 Trizma HCl)是一种缓冲剂(酸性缓冲剂),常用于分子生物学和生物化学实验,用于调节溶液 pH值并稳定 pH值。与tris 碱类似,Tris HCl也是白色结晶粉末,分子式为C4H12ClNO3,分子量略高于157.60。关键区别在于tris碱中盐酸的加入,从而形成Tris HCl。Tris碱的pKa 值为8.1左右,这一特性令其可在7-9的pH范围内充当缓冲剂。Tris HCl已经含有盐酸。盐酸的加入降低了pH值,使得Tris HCl 适合在7.0-8.6.的pH范围内进行缓冲。
Tris碱是宽pH范围内的多功能缓冲剂,由于其盐酸含量Tris HCl提供更明确的pH范围。Tris 和 Tris HCl 的选择取决于目标pH范围和特定实验或应用需求。
Tris缓冲盐溶液 (TBS)
Tris缓冲盐溶液(TBS)是一种用于生物学和生物化学应用的缓冲液。它通常含有三羟甲基氨基甲烷(或称Tris) 和氯化钠,前者是一种可以维持恒定pH值的缓冲剂,后者提供必要的离子强度。TBS的pH值接近中性(大约7.4),广泛用于蛋白印迹、免疫组织化学和ELISA 测定等应用。TBS也可用作清洗缓冲液,用于去除样品中的未结合抗体或其它试剂。Tris 和氯化钠的浓度随具体应用不同而不同,但是常用配方是50 mM Tris 和150 mM氯化钠。
Tris 乙酸盐EDTA(TAE)
TAE 缓冲液是分子生物学、电泳以及northern和 southern蛋白印迹中的另一种常用缓冲液。在TAE缓冲液中,tris 是作为缓冲剂,乙酸有助于提高缓冲能力,EDTA(乙二胺四乙酸)是作为螯合剂。TAE可广泛用作琼脂糖凝胶电泳、DNA片段分析、脉冲场凝胶电泳(用于测定DNA片段尺寸)、RNA电泳和核酸转移中的缓冲液。
Tris 硼酸盐EDAT(TBE)
TBE 缓冲液广泛用于分离和分析DNA片段,特别是用于实现小DNA片段的高分辨率分离。在TBE缓冲液中,硼酸起到维持溶液缓冲能力的重要作用。TBE缓冲液的应用涉及各种技术,包括琼脂糖凝胶电泳、DNA 测序、聚合酶链反应(PCR)产物分析、寡核苷酸分析、变性凝胶电泳和非变性凝胶电泳。.
Tris 甘氨酸缓冲液
Tris-甘氨酸缓冲液是分子生物学领域,特别是蛋白质电泳中的常用缓冲体系。在 tris-甘氨酸缓冲液中,甘氨酸显著提高溶液的缓冲能力,并有助于达到目标pH水平。缓冲液的pH值可通过添加盐酸进行调节。 Tris-甘氨酸缓冲液用于重悬蛋白质样品,稀释蛋白质提取物用于随后的分析或储存,并且在非变性蛋白质电泳技术中特别有用,该技术中保持蛋白质的天然构象十分关键。它也可用于等电聚焦,并可作为各种蛋白质实验中的缓冲剂。
Tris-甘氨酸=十二烷基硫酸钠(SDS)
Tris-甘氨酸-SDS缓冲液可作为标准缓冲液用于 SDS-PAGE,该技术用于根据分子量分离和分析蛋白质。该缓冲液用于蛋白质定量测定、蛋白质变性、蛋白质印迹,也可作为样品制备过程的一部分用于随后的下游分析。